Stampa…
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H51882.03EA 52 EUR
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₉H₉BF₃KO₂
Peso molecolare: 256,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800743
CAS Number: 1439402-07-9