Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₇H₆BF₃KNO
Peso molecolare: 227,03
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115758
CAS Number: 850623-63-1
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H53054.03
Codice articolo fornitore: H53054.03
Codice articolo locale: ALFAH53054.03
5 g H53054.06
Codice articolo fornitore: H53054.06
Codice articolo locale: ALFAH53054.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione >300°
Peso formula 227.03
CAS No. 850623-63-1
Purezza 96%
Formula molecolare C7H6BF3KNO
N. MDL MFCD04115758
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI