Stampa…
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17969.06EA 160.16 EUR
L17969.06 L17969.03
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
Peso molecolare: 212,02 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093980
CAS Number: 374564-36-0