Stampa…
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
L17970.03EA 31.8 EUR InStock
L17970.03 L17970.06
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formula: C₂H₃BF₃K
Peso molecolare: 133,95
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093335
CAS Number: 13682-77-4
EINECS: 000-000-0