3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 96%
CAS No.: 325-89-3
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 214° dec.
Beilstein Reference: 3258498
MDL No.: MFCD00181811
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MDL Number: MFCD00181811
CAS Number: 325-89-3
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L19799.03
Codice articolo fornitore: L19799.03
Codice articolo locale: ALFAL19799.03
250 mg L19799.MD
Codice articolo fornitore: L19799.MD
Codice articolo locale: ALFAL19799.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 214° dec.
Peso formula 183.18
CAS No. 325-89-3
Purezza 96%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C9H10FNO2
N. MDL MFCD00181811
Riferimento Beilstein 3258498
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità