3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Punto di fusione: 208 °C dec,
MDL Number: MFCD00462569
CAS Number: 68208-19-5
EINECS: 000-000-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L19800.03
Codice articolo fornitore: L19800.03
Codice articolo locale: ALFAL19800.03
250 mg L19800.MD
Codice articolo fornitore: L19800.MD
Codice articolo locale: ALFAL19800.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 208° dec.
Peso formula 195.22
CAS No. 68208-19-5
Purezza 97%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C10H13NO3
N. MDL MFCD00462569
Riferimento Beilstein 2838792
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI