3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
L19797.MDEA
45.6
EUR
L19797.MD
L19797.03
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199,64 g/mol Punto di fusione: ∼ 217 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00463160 CAS Number: 68208-21-9 |