3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: ca 223 °C dec,
MDL Number: MFCD01871299
CAS Number: 68208-20-8
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L19796.03
Codice articolo fornitore: L19796.03
Codice articolo locale: ALFAL19796.03
250 mg L19796.MD
Codice articolo fornitore: L19796.MD
Codice articolo locale: ALFAL19796.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 223° dec.
Peso formula 199.64
CAS No. 68208-20-8
Purezza 97%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C9H10ClNO2
N. MDL MFCD01871299
Riferimento Beilstein 2938797
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI