(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Punto di fusione: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00082745
CAS Number: 78433-88-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 g L12880.06
Codice articolo fornitore: L12880.06
Codice articolo locale: ALFAL12880.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 216-218°
Peso formula 204.06
CAS No. 78433-88-2
Formula molecolare C8H7Cl2NO
N. MDL MFCD00082745
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità