Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H25930.06EA
173
EUR
H25930.06
H25930.03
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Formula:
C₈H₉BF₃K Peso molecolare: 212,06 g/mol Punto di fusione: 173…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09039257 CAS Number: 329976-74-1 EINECS: 000-000-0 |