2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A18924.18EA
21.5
EUR
A18924.18
A18924.30
A18924.0B
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₄S Peso molecolare: 207,25 g/mol Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.) Densità: 1,10 |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS Number: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 ADR: 8,III |