Stampa…
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAB3459-5GEA 185 EUR InStock
TCIAB3459-5G TCIAB3459-1G
3-Bromo-9-ethylcarbazole
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Formula: C₁₄H₁₂BrN
MDL Number: MFCD00092392
CAS Number: 57102-97-3
EINECS: 000-000-0