Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1-Pentylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₅H₁₁ClMg
Peso molecolare: 130,9
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672089
CAS Number: 6393-56-2
UN: 2924
ADR: 3,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml H51175.AE
Codice articolo fornitore: H51175.AE
Codice articolo locale: ALFAH51175.AE
500 ml H51175.AP
Codice articolo fornitore: H51175.AP
Codice articolo locale: ALFAH51175.AP
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 130.9
CAS No. 6393-56-2
Formula molecolare C5H11ClMg
N. MDL MFCD00672089
N. ONU 2924
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità