Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1-Hexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₆H₁₃ClMg
Peso molecolare: 144,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798087
ADR: 3,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml H51167.AE
Codice articolo fornitore: H51167.AE
Codice articolo locale: ALFAH51167.AE
500 ml H51167.AP
Codice articolo fornitore: H51167.AP
Codice articolo locale: ALFAH51167.AP
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 144.93
CAS No. 44767-62-6
Formula molecolare C6H13ClMg
N. MDL MFCD06798087
N. ONU 2924
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità