Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Sodium glycolate ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Formula: C₂H₃NaO₃
Peso molecolare: 98,03
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065358
CAS Number: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9
Appearance White to off-white Powder and/or lumps
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 25 g ACRO351570250
Codice articolo fornitore: 351570250
Codice articolo locale: ACRO351570250
Bottiglia di vetro 100 g ACRO351571000
Codice articolo fornitore: 351571000
Codice articolo locale: ACRO351571000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità