Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Fornitore: Alfa Aesar
A14156.18EA 89.7 EUR InStock
A14156.18 A14156.09 A14156.30
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,20
Punto di ebollizione: 251…253 °C
Densità: 1,108
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026895
CAS Number: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità