Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Ethyl phenoxyacetate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,20
Punto di ebollizione: 136 °C (19 mmHg)
Densità: 1,1
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026895
CAS Number: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Appearance Clear yellow Liquid
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- 100 g ACRO334941000
Codice articolo fornitore: 334941000
Codice articolo locale: ACRO334941000
Bottiglia di vetro 25 g ACRO334940250
Codice articolo fornitore: 334940250
Codice articolo locale: ACRO334940250
Bottiglia di vetro 5 g ACRO334940050
Codice articolo fornitore: 334940050
Codice articolo locale: ACRO334940050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 1.1
Punto di infiammabilità >113°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità