Methyl glycolate ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
A17870.22EA 476 EUR InStock
A17870.22 A17870.06 A17870.14
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90,08
Punto di ebollizione: 150…151 °C
Densità: 1,184
Flash Pt: 67 °C (152 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004667
CAS Number: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità