Specifiche
Densità | 1.10 | |
Peso formula | 104.11 | |
CAS No. | 623-50-7 | |
Purezza | 95% | |
Indice di rifrazione | 1.4190 | |
Punto di infiammabilità | 61°(143°F) | |
Forma fisica | Liquid | |
Punto di ebollizione | 158-159° | |
Formula molecolare | C4H8O3 | |
N. MDL | MFCD00021970 |