Methyl isocyanoacetate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H31069.03EA
34.3
EUR
H31069.03
H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Formula:
C₄H₅NO₂ Peso molecolare: 99,09 g/mol Punto di ebollizione: 75…76 °C (10 mmHg) Densità: 1,09 Flash Pt: 84 °C (183 °F) |
MDL Number:
MFCD00000006 CAS Number: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 ADR: 8,II |