Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L15379.03EA
54.2
EUR
L15379.03
L15379.14
L15379.06
Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Ethyl isocyanoacetate
Formula:
C₅H₇NO₂ Peso molecolare: 113,12 g/mol Punto di ebollizione: 194…196 °C Densità: 1,035 Flash Pt: 84 °C (183 °F) |
MDL Number:
MFCD00000007 CAS Number: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |