Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001814
CAS Number: 35704-19-9
EINECS: 252-685-2
Appearance Off-white Crystalline powder and/or chunks
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO373250050
Codice articolo fornitore: 373250050
Codice articolo locale: ACRO373250050
Bottiglia di vetro 25 g ACRO373250250
Codice articolo fornitore: 373250250
Codice articolo locale: ACRO373250250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità