Stampa…
Dimethachlor
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12670000EA 149 EUR
EHERC12670000
Dimethachlor
Dimethachlor
Formula: C₁₃H₁₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00055472
CAS Number: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6