Stampa…
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L19534.MDEA 56.2 EUR
L19534.MD L19534.03
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₅BO₂Si
Peso molecolare: 228,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788725
CAS Number: 165904-20-1