Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₁₀H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 195,07
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953480
CAS Number: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 1 g H27126.03
Codice articolo fornitore: H27126.03
Codice articolo locale: ALFAH27126.03
Bottiglia di vetro 25 g H27126.14
Codice articolo fornitore: H27126.14
Codice articolo locale: ALFAH27126.14
Bottiglia di vetro 5 g H27126.06
Codice articolo fornitore: H27126.06
Codice articolo locale: ALFAH27126.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 195.07
CAS No. 238088-16-9
Purezza 96%
Indice di rifrazione 1.4370
Formula molecolare C10H18BNO2
N. MDL MFCD09953480
N. ONU 3276
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità