Stampa…
D-(-)-Penicillamine
EDQMP0310000EA 235 EUR
EDQMP0310000
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064302
CAS Number: 52-67-5
EINECS: 200-148-8