Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
L(+)-Penicillamine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149,21
Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00064303
CAS Number: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L13923.03
Codice articolo fornitore: L13923.03
Codice articolo locale: ALFAL13923.03
250 mg L13923.MD
Codice articolo fornitore: L13923.MD
Codice articolo locale: ALFAL13923.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 200° dec.
Peso formula 149.21
CAS No. 1113-41-3
Purezza 98+%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Odore/Profumo Unpleasant
Formula molecolare C5H11NO2S
N. MDL MFCD00064303
Rotazione ottica +63° (c=1 in 1M NaOH)
Riferimento Merck 14,7088
Riferimento Beilstein 1722374
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità