Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
L(+)-Penicillamine ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149,21
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064303
CAS Number: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
Appearance White to off-white Crystalline powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO416870050
Codice articolo fornitore: 416870050
Codice articolo locale: ACRO416870050
Bottiglia di vetro 1 g ACRO416870010
Codice articolo fornitore: 416870010
Codice articolo locale: ACRO416870010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità