Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Tolbutamide 1,000 µg/ml in acetonitrile
Fornitore: LGC Standards
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Tolbutamide 1,000 µg/ml in acetonitrile 1 ml PROOCERT-036
Codice articolo fornitore: CERT-036
Codice articolo locale: PROOCERT-036
Specifiche
Descrizione Tolbutamide
CAS No. 64-77-7
Formula C₁₂H₁₈N₂O₃S
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità