Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
DL-Penicillamine 97+%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149,21
Punto di fusione: ∼ 212 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00004856
CAS Number: 52-66-4
EINECS: 200-147-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- 5 g B24710.06
Codice articolo fornitore: B24710.06
Codice articolo locale: ALFAB24710.06
- 1 g B24710.03
Codice articolo fornitore: B24710.03
Codice articolo locale: ALFAB24710.03
Bottiglia di vetro 25 g B24710.14
Codice articolo fornitore: B24710.14
Codice articolo locale: ALFAB24710.14
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 212° dec.
Peso formula 149.21
CAS No. 52-66-4
Purezza 97+%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Odore/Profumo Unpleasant
Formula molecolare C5H11NO2S
N. MDL MFCD00004856
Riferimento Merck 14,7088
Riferimento Beilstein 2039817
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità