Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1,2:7,8-Diepoxyoctane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore
Pericolo
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142,20
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005155
CAS Number: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure < - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 89 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4456 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C DIN 51794
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
bottiglia in vetro 10 ml 8.21770.0010
Codice articolo fornitore: 8.21770.0010
Codice articolo locale: MERC8.21770.0010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità