Stampa…
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAH0953-1GEA 42 EUR InStock
TCIAH0953-1G TCIAH0953-25G TCIAH0953-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Formula: C₆H₁₀O₂
MDL Number: MFCD01723447
CAS Number: 1888-89-7
EINECS: 217-564-0