Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥98%, AcroSeal®
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86,09
Punto di ebollizione: 56…58 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 2…4 °C
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005120
CAS Number: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Authentic
GC <=96.0%
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
AcroSeal glass bottle 50 ml ACRO330070500
Codice articolo fornitore: 330070500
Codice articolo locale: ACRO330070500
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 1.11
Punto di infiammabilità 45°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità