Stampa…
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L01356.06EA 206 EUR
L01356.06 L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formula: C₅H₅N₃O₃S
Peso molecolare: 187,18 g/mol
Punto di fusione: ∼ 263 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022438
CAS Number: 140-40-9
EINECS: 205-414-7