Stampa…
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17151.03EA 28.6 EUR
L17151.03 L17151.06
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Formula: C₅H₅ClN₂OS
Peso molecolare: 176,63 g/mol
Punto di fusione: 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318098
CAS Number: 20256-39-7
EINECS: 000-000-0