1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAB3357-25GEA
251
EUR
TCIAB3357-25G
TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Formula:
C₉H₁₃BrSi Peso molecolare: 229,1890 g/mol Punto di ebollizione: 230°C Flash Pt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00094165 CAS Number: 6999-03-7 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |