Stampa…
Sodium borodeuteride (99% D), in astine
Pericolo
35102.06EA 337 EUR
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), in astine
Sodium borodeuteride
Formula: D₄BNa
Peso molecolare: 41,857 g/mol
Punto di fusione: ∼400 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003519
CAS Number: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I