Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone per sintesi
Fornitore: Merck Millipore
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
CAS Number: 81-63-0
EINECS: 201-367-1
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 10 g 8.43852.0010
Codice articolo fornitore: 8.43852.0010
Codice articolo locale: MERC8.43852.0010
Bottiglia di vetro 100 g 8.43852.0100
Codice articolo fornitore: 8.43852.0100
Codice articolo locale: MERC8.43852.0100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità