Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Densità: 0,965
Flash Pt: 10 °C (50 °F)
MDL Number: MFCD00005161
CAS Number: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
ADR: 3,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g B20629.14
Codice articolo fornitore: B20629.14
Codice articolo locale: ALFAB20629.14
5 g B20629.06
Codice articolo fornitore: B20629.06
Codice articolo locale: ALFAB20629.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 84.12
CAS No. 285-67-6
Purezza 97%
Indice di rifrazione 1.4340
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Punto di infiammabilità 10°(50°F)
Punto di ebollizione 101-102°
Formula molecolare C5H8O
N. MDL MFCD00005161
N. ONU 1993
Riferimento Beilstein 102495
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità