Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₁₀H₈BrN₃
Peso molecolare: 250,10
Punto di fusione: 204…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02317272
CAS Number: 392326-81-7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H33561.03
Codice articolo fornitore: H33561.03
Codice articolo locale: ALFAH33561.03
5 g H33561.06
Codice articolo fornitore: H33561.06
Codice articolo locale: ALFAH33561.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità