Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,19
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191749
CAS Number: 1572-10-7
Appearance Off-white to brown Powder or crystals and/or chunks
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO368020050
Codice articolo fornitore: 368020050
Codice articolo locale: ACRO368020050
Bottiglia di vetro 1 g ACRO368020010
Codice articolo fornitore: 368020010
Codice articolo locale: ACRO368020010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità