Stampa…
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥99%
Fornitore: Acros Organics
ACRO103310050EA 35.8 EUR InStock
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005238
CAS Number: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103°C to 107°C
HPLC ≥98.5 %