Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO269590500 ACRO269590100
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥98%
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,14
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010097
CAS Number: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5
Order Now
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166°C to 172°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità