Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO368280010EA
69.4
EUR
ACRO368280010
ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formula:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Peso molecolare: 222,03 g/mol Punto di fusione: 227…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010431 CAS Number: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Light brown to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 229 to 235 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |