Diphenylphosphine oxide
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAD2826-5GEA 46 EUR InStock
TOKYD2826.25 TCIAD2826-5G
Diphenylphosphine oxide
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
Peso molecolare: 202,20
MDL Number: MFCD00002079
CAS Number: 4559-70-0
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità