Stampa…
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
B21101.03EA 58.4 EUR
B21101.03 B21101.06 B21101.14
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
Punto di fusione: 51…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002079
CAS Number: 4559-70-0