Stampa…
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H25894.06EA 512 EUR
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Formula: C₁₄H₁₄ClO₂P
Peso molecolare: 280,69 g/mol
Punto di fusione: 111…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064037
CAS Number: 263369-88-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II