Stampa…
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H26953.03EA 301 EUR
H26953.03 H26953.06 H26953.MD
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Formula: C₁₂H₈ClF₂P
Peso molecolare: 256,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972302
CAS Number: 23039-97-6
UN: 3265
ADR: 8,II