Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Tricaine methanesulphonate, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
Ethyl-m-Aminobenzoate is a derivative of an isomer of benzocaine.
Ethyl-m-Aminobenzoate is mainly used as an anesthetic in fish, sharks, frogs, toads, salamanders, newts and worms. Concentrations generally used in fish are 25 to 300 mg/L water, with larger fish requiring higher concentrations. Bufo marimus frogs require approximately 1000 mg/L , while Rana pipens, R. temporaria and Xenopus leavis require approximately 300 mg/L for adequate anesthesia.
Soluble in water (1 g/ml).
Attenzione: Keep away from sunlight. Sunlight will cause degradation.
Formula: C₁₀H₁₅NO₅S
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00013176
CAS Number: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Form White Powder
Storage Store at −0 °C
Loss on Drying ≤5%
pH (1% aq soln) 7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g ICNA0210310680
Codice articolo fornitore: 0210310680
Codice articolo locale: ICNA0210310680
250 g ICNA0210310683
Codice articolo fornitore: 0210310683
Codice articolo locale: ICNA0210310683
25 g ICNA0210310625
Codice articolo fornitore: 0210310625
Codice articolo locale: ICNA0210310625
5 g ICNA0210310605
Codice articolo fornitore: 0210310605
Codice articolo locale: ICNA0210310605
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità