Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Tricaine methanesulphonate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₁₀H₁₅NO₅S
Punto di fusione: 146…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013176
CAS Number: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Appearance White to off-white Powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 10 g ACRO118000100
Codice articolo fornitore: 118000100
Codice articolo locale: ACRO118000100
Bottiglia di vetro 50 g ACRO118000500
Codice articolo fornitore: 118000500
Codice articolo locale: ACRO118000500
Plastic bottle 250 g ACRO118002500
Codice articolo fornitore: 118002500
Codice articolo locale: ACRO118002500
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità